Methylenová modř Reag. Ph. Eur., Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.59270.0010
1.59270.0100
1.59270.0010EA
1060
CZK
1.59270.0010
1.59270.0100
Methylenová modř Reag. Ph. Eur., Supelco®
Methylenová modř
Vzorec:
C₁₆H₁₈ClN₃S Bod tání: 180 °C Hustota: 1,757 g/cm³ (22 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150008 CAS číslo: 61-73-4 EINECS: 200-515-2 Merck Index: 12,06137 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 50 g/l (20 °C) |
Melting Point | 180 °C (decomposition) |
Molar Mass | 319.86 g/mol (anhydrous) |
Bulk Density | 400 - 600 kg/m3 |
pH | 3 (10 g/l, H2O, 20 °C) |