Tisk…
1,4-Butanesultone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B85501-100G B85501-25G
SIALB85501-100GEA 3860 CZK
SIALB85501-100G SIALB85501-25G
1,4-Butanesultone, Sigma-Aldrich®
1,4-Butanesultone
Vzorec: C₄H₈O₃S
Bod varu: 153 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,331 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006584
CAS číslo: 1633-83-6
EINECS: 216-647-9