Tisk…
1,4-Butanesultone 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,4-Butane sultone
107670250 107671000 107675000
ACRO107670250EA 2280 CZK
ACRO107670250 ACRO107671000 ACRO107675000
1,4-Butanesultone 99+%
1,4-Butanesultone
Vzorec: C₄H₈O₃S
MW: 136.17
Bod varu: 153 °C (19hPa)
Bod tání: 12.5…15 °C
Hustota: 1.331 g/cm³
Bod vzplanutí: 154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006584
CAS číslo: 1633-83-6
EINECS: 216-647-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Titration with TBAH ≤0.1 % 4-Hydoxybutanesulfonic acid
Chloride (Cl) ≤100 ppm