1,3-Propanesultone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
P50706-100G
P50706-1KG
P50706-25G
SIALP50706-100GEA
11090
CZK
SIALP50706-100G
SIALP50706-1KG
SIALP50706-25G
1,3-Propanesultone, Sigma-Aldrich®
1,3-Propanesultone
Vzorec:
C₃H₆O₃S Bod varu: 298 °C (1013 hPa) Bod tání: 31 °C Hustota: 1,3996 g/cm³ (35 °C) |
MDL Number:
MFCD00005355 CAS číslo: 1120-71-4 EINECS: 214-317-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...