Tisk…
1,3-Propanesultone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
291250-25G 291250-5G
SIAL291250-25GEA 4440 CZK
SIAL291250-25G SIAL291250-5G
1,3-Propanesultone, Sigma-Aldrich®
1,3-Propanesultone
Vzorec: C₃H₆O₃S
Bod varu: 298 °C (1013 hPa)
Bod tání: 31 °C
Hustota: 1,3996 g/cm³ (35 °C)
MDL Number: MFCD00005355
CAS číslo: 1120-71-4
EINECS: 214-317-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III