Tisk…
1,3-Propanesultone ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Oxathiolane 2,2-dioxide
A11923.09 A11923.18 A11923.30
A11923.09EA 1520 CZK
A11923.09 A11923.18 A11923.30
1,3-Propanesultone ≥99%
1,3-Propanesultone
Purity: 99% CAS No.: 1120-71-4 Molecular Formula: C3H6O3S Formula Weight: 122.14 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 30-33° Boiling Point: 179-181°/30mm Beilstein Reference: 109782 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005355
Vzorec: C₃H₆O₃S
Bod varu: 179…181 °C (30 mmHg)
Bod tání: 30…33 °C
Hustota: 1,392
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005355
CAS číslo: 1120-71-4
EINECS: 214-317-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III