Tetrahydro-4H-pyran-4-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Dihydro-2H-pyran-4(3H)-one, Tetrahydro-α-pyran-4-one, Tetrahydro-2H-pyran-4-one, Tetrahydro-γ-pyran-4-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
198242-1G
198242-5G
SIAL198242-1GEA
1740
CZK
SIAL198242-1G
SIAL198242-5G
Tetrahydro-4H-pyran-4-one, Sigma-Aldrich®
Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Vzorec:
C₅H₈O₂ MW: 100.12 Bod varu: 166 Hustota: 1.08 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00006581 CAS číslo: 29943-42-8 EINECS: 249-967-2 |