Tisk…
Tetrahydro-4H-pyran-4-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dihydro-2H-pyran-4(3H)-one, Tetrahydro-α-pyran-4-one, Tetrahydro-2H-pyran-4-one, Tetrahydro-γ-pyran-4-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
198242-1G 198242-5G
SIAL198242-1GEA 1740 CZK
SIAL198242-1G SIAL198242-5G
Tetrahydro-4H-pyran-4-one, Sigma-Aldrich®
Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Vzorec: C₅H₈O₂
MW: 100.12
Bod varu: 166
Hustota: 1.08 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006581
CAS číslo: 29943-42-8
EINECS: 249-967-2