Tetrahydro-4H-pyran-4-one ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
|
Synonyms:
Dihydro-2H-pyran-4(3H)-one, Tetrahydro-α-pyran-4-one, Tetrahydro-2H-pyran-4-one, Tetrahydro-γ-pyran-4-one
A19010.14
A19010.03
A19010.06
A19010.14EA
12150
CZK
A19010.14
A19010.03
A19010.06
Tetrahydro-4H-pyran-4-one ≥98%
Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Purity: 98%
CAS No.: 29943-42-8
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4530
Boiling Point: 165-167°
Beilstein Reference: 106463
MDL No.: MFCD00006581
Vzorec:
C₅H₈O₂ MW: 100,12 g/mol Bod varu: 165…167 °C Hustota: 1,084 Bod vzplanutí: 62 °C (144 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006581 CAS číslo: 29943-42-8 EINECS: 249-967-2 |