Tisk…
Tetrahydro-4H-pyran-4-one 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Dihydro-2H-pyran-4(3H)-one, Tetrahydro-α-pyran-4-one, Tetrahydro-2H-pyran-4-one, Tetrahydro-γ-pyran-4-one
189440050 189440250
ACRO189440050EA 4010 CZK
ACRO189440050 ACRO189440250
Tetrahydro-4H-pyran-4-one 99%
Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Vzorec: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Bod varu: 166 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,08 g/cm³
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006581
CAS číslo: 29943-42-8
EINECS: 249-967-2
UN: 1224
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %