Tisk…

γ-Butyrolakton (synthetic) ≥98% FCC, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: gamma-Butyrolactone, Butan-4-olide, 4-Hydroxybutanoic acid lactone, 1,4-Butyrolactone, GBL

M-Clarity™ quality level = MQ300

W329118-10KG-K W329118-1KG-K W329118-25KG-K
SIALW329118-10KG-KEA 8070 CZK
SIALW329118-10KG-K SIALW329118-1KG-K SIALW329118-25KG-K
γ-Butyrolakton (synthetic) ≥98% FCC, Sigma-Aldrich®
γ-Butyrolakton
Vzorec: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Bod varu: 204 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45 °C (lit.)
Hustota: 1,1286 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005386
CAS číslo: 96-48-0
EINECS: 202-509-5
Merck Index: 13,01596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e855ee75d3243dd31c0ed64e2354b467a7de1f40&vid=a50dd849ab627dd2dde8674edf04ce9bad83f843&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay ≥98%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR