2,6-Dimethyl-4-pyrone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-one, 2,6-Dimethyl-γ-pyrone
M-Clarity™ quality level = MQ100
D183407-100G
D183407-25G
SIALD183407-100GEA
9640
CZK
SIALD183407-100G
SIALD183407-25G
2,6-Dimethyl-4-pyrone, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethyl-4-pyrone
Vzorec:
C₇H₈O₂ Bod varu: 248 °C (1013 hPa) Bod tání: 130…131 °C Hustota: 1,17 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00006579 CAS číslo: 1004-36-0 EINECS: 213-719-1 |