Tisk…
2,6-Dimethyl-4-pyrone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
116740250 116741000
ACRO116740250EA 4860 CZK
ACRO116740250 ACRO116741000
2,6-Dimethyl-4-pyrone 99%
2,6-Dimethyl-4-pyrone
Vzorec: C₇H₈O₂
Bod varu: 248…250 °C (760 mmHg)
Bod tání: 133…137 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006579
CAS číslo: 1004-36-0
EINECS: 213-719-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 137 °C
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Carbonyl compounds ≤0.01 % (as butyraldehyde)
Titrable acid ≤0.0008 meq/g
Butyl ether ≤0.2 % (GC)