Tisk…
Maltol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
W265624-1KG-K W265624-5KG-K
SIALW265624-1KG-KEA 6580 CZK
SIALW265624-1KG-K SIALW265624-5KG-K
Maltol, Sigma-Aldrich®
Maltol
Vzorec: C₆H₆O₃
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,453 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006578
CAS číslo: 118-71-8
EINECS: 204-271-8
Merck Index: 13,05735