Tisk…
Maltol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3-Hydroxy-2-methyl-γ-pyrone, Maltol, 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyranone, 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one, 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W265608-1KG-K W265608-250G-K W265608-5KG-K
SIALW265608-1KG-KEA 3030 CZK
SIALW265608-1KG-K SIALW265608-250G-K SIALW265608-5KG-K
Maltol, Sigma-Aldrich®
Maltol
Vzorec: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,453 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006578
CAS číslo: 118-71-8
EINECS: 204-271-8
Merck Index: 13,05735