Maltol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Hydroxy-2-methyl-γ-pyrone, Maltol, 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyranone, 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one, 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
A10735.14
A10735.22
A10735.14EA
1350
CZK
A10735.14
A10735.22
Maltol ≥99%
Maltol
Purity: 99%
CAS No.: 118-71-8
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Flash Point: 95°(203°F)
Melting Point: 161-165°
Boiling Point: 170°/100mm
Beilstein Reference: 112169
Merck Reference: 14,5713
MDL No.: MFCD00006578
Vzorec:
C₆H₆O₃ MW: 126,11 g/mol Bod varu: 170 °C (100 mmHg) Bod tání: 161…165 °C Hustota: 1,453 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 95 °C (203 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006578 CAS číslo: 118-71-8 EINECS: 204-271-8 Merck Index: 14,5713 |