Tisk…
Sulfid kobaltnatý ≥99.5% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Cobalt (II) sulphide
13114.14 13114.22
13114.14EA 3070 CZK
13114.14 13114.22
Sulfid kobaltnatý ≥99.5% (metals basis)
Sulfid kobaltnatý
Purity: 99.5% CAS No.: 1317-42-6 Molecular Formula: CoS (generally Co6S5 and/or Co4S3) Formula Weight: 91.00 Physical Form: -100 Mesh Powder Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016032
Vzorec: CoS
MW: 91
Bod tání: >1116 °C
Hustota: 5.45 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016032
CAS číslo: 1317-42-6
EINECS: 215-273-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02511