Tisk…
Rhodium (III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
282774-1G 282774-250MG 282774-5G
SIAL282774-1GEA 18530 CZK
SIAL282774-1G SIAL282774-250MG SIAL282774-5G
Rhodium (III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Rhodium (III) acetylacetonate
Vzorec: C₁₅H₂₁O₆Rh
Bod tání: 202…205 °C
MDL Number: MFCD00083144
CAS číslo: 14284-92-5
EINECS: 244-527-6