Tisk…
Iron(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
F300-100G F300-25G F300-500G
SIALF300-100GEA 2420 CZK
SIALF300-100G SIALF300-25G SIALF300-500G
Iron(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Iron(III) acetylacetonate
Vzorec: C₁₅H₂₁FeO₆
Bod varu: 100 °C (9,7513 mmHg)
Bod tání: 180…183 °C
Hustota: 5,24 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000020
CAS číslo: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5