Tisk…
Iron(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
517003-10G 517003-50G
SIAL517003-10GEA 2210 CZK
SIAL517003-10G SIAL517003-50G
Iron(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Iron(III) acetylacetonate
Vzorec: C₁₅H₂₁FeO₆
Bod varu: 100 °C (9,7513 mmHg)
Bod tání: 180…183 °C
Hustota: 5,24 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000020
CAS číslo: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5