Tisk…
Iron(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
44920-100G 44920-500G
SIAL44920-100GEA 2580 CZK
SIAL44920-100G SIAL44920-500G
Iron(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Iron(III) acetylacetonate
Vzorec: C₁₅H₂₁FeO₆
Bod varu: 100 °C (9,7513 mmHg)
Bod tání: 180…183 °C
Hustota: 5,24 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000020
CAS číslo: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5