Tisk…
Iron(III) acetylacetonate 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
119130250 119131000 119132500 119130010
ACRO119130250EA 953 CZK
ACRO119130250 ACRO119131000 ACRO119132500 ACRO119130010
Iron(III) acetylacetonate 99+%
Iron(III) acetylacetonate
Vzorec: C₁₅H₂₁FeO₆
Bod varu: 100 °C (9,7513 -rr)
Bod tání: 180…183 °C (rozkl.)
Hustota: 5,24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000020
CAS číslo: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark orange to dark red Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥99.0 %
HPLC ≥94 %