Tisk…
Platinum(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
282782-500MG 282782-5G
SIAL282782-500MGEA 8680 CZK
SIAL282782-500MG SIAL282782-5G
Platinum(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Platinum(II) acetylacetonate
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄Pt
Bod tání: 250…252 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000028
CAS číslo: 15170-57-7
EINECS: 239-223-5