Palladium(II) acetylacetonate (35% Pd)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Palladium (II) 2,4-pentanedionate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')palladium (II), Palladium (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Palladium(II) 2,4-pentanedionate
197580010
197580050
ACRO197580010EA
4120
CZK
ACRO197580010
ACRO197580050
Palladium(II) acetylacetonate (35% Pd)
Palladium(II) acetylacetonate
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₄Pd MW: 304.64 Bod tání: 190 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000025 CAS číslo: 14024-61-4 EINECS: 237-859-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to green Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 33.9 to 35.9 % (Pd) |