Nickel(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II), Nickel (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Nickel acetylacetonate, Nickel (II) 2,4-pentanedionate
M-Clarity™ quality level = MQ100
283657-25G
283657-50G
283657-5G
SIAL283657-25GEA
6140
CZK
SIAL283657-25G
SIAL283657-50G
SIAL283657-5G
Nickel(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Nickel(II) acetylacetonate
Vzorec:
C₁₀H₁₄NiO₄ MW: 256,91 g/mol Bod varu: 220 °C (1013 hPa) Bod tání: 208 °C Hustota: 1,455 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000024 CAS číslo: 3264-82-2 EINECS: 221-875-7 Merck Index: 12,06584 |