Tisk…
Nickel(II) acetylacetonate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II), Nickel (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Nickel acetylacetonate, Nickel (II) 2,4-pentanedionate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06715.0025 8.06715.0100
8.06715.0025EA 1460 CZK
8.06715.0025 8.06715.0100
Nickel(II) acetylacetonate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Nickel(II) acetylacetonate
Vzorec: C₁₀H₁₄NiO₄
MW: 256,91 g/mol
Bod varu: 220 °C (1013 hPa)
Bod tání: 208 °C
Hustota: 1,455 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000024
CAS číslo: 3264-82-2
EINECS: 221-875-7
Merck Index: 12,06584
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 4.8 g/l (20 °C)
Melting Point 208 °C
Molar Mass 256.91 g/mol
Bulk Density 470 kg/m3
Boiling Point 220 - 235 °C (14 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (110 °C)
Synonyms Bis(acetylacetonato)nickel(II), Bis(2,4-pentanedionato) nickel(II)
Hill Formula C10H14NiO4