Tisk…
Cobalt(II) acetylacetonate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
210640500 210642500
ACRO210640500EA 2540 CZK
ACRO210640500 ACRO210642500
Cobalt(II) acetylacetonate 99%
Cobalt(II) acetylacetonate
Vzorec: C₁₀H₁₄CoO₄
Bod tání: 165…170 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000014
CAS číslo: 14024-48-7
EINECS: 237-855-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 98.5 to 101.5 % (ex Co)