Tisk…
Palladium(II) oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
520748-1G 520748-5G
SIAL520748-1GEA 7640 CZK
SIAL520748-1G SIAL520748-5G
Palladium(II) oxide, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) oxide
Vzorec: OPd
MW: 122.42
Bod tání: 870
Hustota: 8.73 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011172
CAS číslo: 1314-08-5
EINECS: 215-218-3
Merck Index: 12,07125