Tisk…
Uhličitan kobaltnatý ≥99.5% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cobaltous carbonate, Cobalt carbonate, Cobalt(II) carbonate
42745.18 42745.30
42745.18EA 2920 CZK
42745.18 42745.30
Uhličitan kobaltnatý ≥99.5% (metals basis)
Uhličitan kobaltnatý
Purity: 99.5% CAS No.: 513-79-1 Molecular Formula: CoCO3 Formula Weight: 118.94 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 4.13 Melting Point: dec. Merck Reference: 14,2436 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010940
Vzorec: CCoO₃
MW: 118,94 g/mol
Bod tání: Dec.
Hustota: 4,13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010940
CAS číslo: 513-79-1
EINECS: 208-169-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2436