Tisk…

Dirhenium heptaoxide, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

261955-1G 261955-5G
SIAL261955-1GEA 3590 CZK
SIAL261955-1G SIAL261955-5G
Dirhenium heptaoxide, Sigma-Aldrich®
Dirhenium heptaoxide
Vzorec: O₇Re₂
Bod varu: 363 °C (1013 hPa)
Bod tání: 220 °C
Hustota: 6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011199
CAS číslo: 1314-68-7
EINECS: 215-241-9
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08344

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR