Tisk…
Chromium(III) acetylacetonate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
192130050 192131000 192135000
ACRO192130050EA 901 CZK
ACRO192130050 ACRO192131000 ACRO192135000
Chromium(III) acetylacetonate 97%
Chromium(III) acetylacetonate
Vzorec: C₁₅H₂₁CrO₆
Bod varu: 340 °C (760 mmHg)
Bod tání: 212 °C
Hustota: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000015
CAS číslo: 21679-31-2
EINECS: 244-526-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown to purple Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay 14.4 to 15.3 % (Cr)