Tisk…
Oxid molybdenový ≥99.5%, Puriss. p.a., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
69850-100G 69850-500G
69850-100GEA 3290 CZK
69850-100G 69850-500G
Oxid molybdenový ≥99.5%, Puriss. p.a., Fluka™
Oxid molybdenový
Vzorec: MoO₃
Bod varu: 1,155 °C
Bod tání: 795 °C
Hustota: 4,70 g/cm³ (21 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003469
CAS číslo: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06261
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.8 %
Colour of the solution complying
Turbidity of solution Max. 5.5 NTU
Calcium (Ca) Max. 20 ppm
Cadmium (Cd) Max. 10 ppm
Cobalt (Co) Max. 20 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 20 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 10 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 20 ppm
Lead (Pb) Max. 20 ppm
Zinc (Zn) Max. 20 ppm
Chloride (Cl) Max. 20 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 50 ppm