Tisk…

Oxid molybdenový, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Molybdenum trioxide

M-Clarity™ quality level = MQ100

203815-25G 203815-5G
SIAL203815-25GEA 10060 CZK
SIAL203815-25G SIAL203815-5G
Oxid molybdenový, Sigma-Aldrich®
Oxid molybdenový
Vzorec: MoO₃
MW: 143.94
Bod varu: 1155
Bod tání: 795
Hustota: 4.69 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003469
CAS číslo: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06261

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR