Tisk…
Oxid molybdenový analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Molybdenum trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00403.0100 1.00403.0500
1.00403.0100EA 5180 CZK
1.00403.0100 1.00403.0500
Oxid molybdenový analytical reagent, Supelco®
Oxid molybdenový
Vzorec: MoO₃
MW: 143.94
Bod varu: 1155
Bod tání: 795
Hustota: 4.69 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003469
CAS číslo: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
UN: 3288
Merck Index: 13,06261
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 795 °C
Molar Mass 143.94 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 1155 °C
Density 4.70 g/cm3 (26 °C)