Tisk…
Oxid molybdenový 99.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Molybdenum trioxide
A11159.0B A11159.18 A11159.30
A11159.0BEA 8720 CZK
A11159.0B A11159.18 A11159.30
Oxid molybdenový 99.5%
Oxid molybdenový
Purity: 99.5% CAS No.: 1313-27-5 Molecular Formula: MoO3 Formula Weight: 143.94 Odour: Odourless Melting Point: 795° Boiling Point: 1155° subl. Merck Reference: 14,6239 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00003469
Vzorec: MoO₃
MW: 143.94
Bod varu: 1155 °C (subl.)
Bod tání: 795
Hustota: 4.692
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003469
CAS číslo: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06261