Tisk…
Oxid molybdenový 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Molybdenum trioxide
206361000 206365000
ACRO206361000EA 2400 CZK
ACRO206361000 ACRO206365000
Oxid molybdenový 99+%
Oxid molybdenový
Vzorec: MoO₃
MW: 143.94
Bod varu: 1155 °C (760 mmHg)
Bod tání: 795 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003469
CAS číslo: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
Merck Index: 13,06261
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to green to grey Powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
PO4, AsO4, SiO4 (as PO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm