Tisk…
Molybdenum dioxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
234761-10G 234761-50G
SIAL234761-10GEA 1650 CZK
SIAL234761-10G SIAL234761-50G
Molybdenum dioxide, Sigma-Aldrich®
Molybdenum dioxide
Vzorec: MoO₂
MW: 127,94 g/mol
Bod varu: 1207…1307 °C (1013 hPa)
Bod tání: 770…795 °C
Hustota: 6,47 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00014223
CAS číslo: 18868-43-4
EINECS: 242-637-9