Tisk…
Oxid chromitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Chromic oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
634239-100G 634239-25G
SIAL634239-100GEA 18040 CZK
SIAL634239-100G SIAL634239-25G
Oxid chromitý, Sigma-Aldrich®
Oxid chromitý
Vzorec: Cr₂O₃
MW: 151.99
Bod varu: 4000
Bod tání: 2435
Hustota: 5.22 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010949
CAS číslo: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Merck Index: 13,02247