Molybdenum pentachloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
642452-10G
642452-2G
SIAL642452-10GEA
15340
CZK
SIAL642452-10G
SIAL642452-2G
Molybdenum pentachloride, Sigma-Aldrich®
Molybdenum pentachloride
Vzorec:
Cl₅Mo MW: 273.2 Bod varu: 268 Bod tání: 194 Hustota: 2.928 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00003467 CAS číslo: 10241-05-1 EINECS: 233-575-3 UN: 2508 ADR: 8 III |