Molybdenum pentachloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
208353-100G
208353-25G
SIAL208353-100GEA
7220
CZK
SIAL208353-100G
SIAL208353-25G
Molybdenum pentachloride, Sigma-Aldrich®
Molybdenum pentachloride
Vzorec:
Cl₅Mo MW: 273.2 Bod varu: 268 Bod tání: 194 Hustota: 2.928 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00003467 CAS číslo: 10241-05-1 EINECS: 233-575-3 UN: 2508 ADR: 8 III |