Tisk…

Molybdenum pentachloride 95%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

197080100 197081000
ACRO197080100EA 2020 CZK
ACRO197080100 ACRO197081000
Molybdenum pentachloride 95%
Molybdenum pentachloride
Vzorec: Cl₅Mo
MW: 273,2 g/mol
Bod varu: 268 °C (1013 hPa)
Bod tání: 194 °C
Hustota: 2,928 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003467
CAS číslo: 10241-05-1
EINECS: 233-575-3
UN: 2508
ADR: 8,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Blue to green-black to black Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR