Tungsten(IV) carbide ≥99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
40502.18
40502.30
40502.18EA
2250
CZK
40502.18
40502.30
Tungsten(IV) carbide ≥99% (metals basis)
Tungsten(IV) carbide
Purity: 99%
CAS No.: 12070-12-1
Molecular Formula: WC
Formula Weight: 195.86
Physical Form: -100+270 Mesh Powder
Density: 15.63
Melting Point: 2870°
Merck Reference: 14,9815
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011464
Vzorec:
CW Bod varu: 6000 °C (1013 hPa) Bod tání: 2870 °C Hustota: 15,63 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011464 CAS číslo: 12070-12-1 EINECS: 235-123-0 UN: 3178 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,9815 |