Tisk…
Tungsten carbide ≥99.5% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
41665.18 41665.30
41665.18EA 6700 CZK
41665.18 41665.30
Tungsten carbide ≥99.5% (metals basis)
Tungsten carbide
Purity: 99.5% CAS No.: 12070-13-2 Molecular Formula: CW2 Formula Weight: 379.71 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 17.15 Appearance: Black Melting Point: ≈2800° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00801036
Vzorec: CW₂
MW: 379.69
Bod varu: 6000
Bod tání: ∼2800 °C
Hustota: 17.15
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00801036
CAS číslo: 12070-13-2
EINECS: 235-124-6
UN: 3178
ADR: 4.1 III