Vanadium(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
227110-50G
227110-10G
SIAL227110-50GEA
5330
CZK
SIAL227110-50G
SIAL227110-10G
Vanadium(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Vanadium(III) acetylacetonate
Vzorec:
C₁₅H₂₁O₆V Bod varu: 170 °C (0,05 mmHg) Bod tání: 185…190 °C Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000033 CAS číslo: 13476-99-8 EINECS: 236-759-1 UN: 3285 ADR: 6.1,III |