Titanium(IV) oxide anatase ≥99.7% (metals basis), nanopowder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
45603.14
45603.22
45603.36
45603.14EA
3470
CZK
45603.14
45603.22
45603.36
Titanium(IV) oxide anatase ≥99.7% (metals basis), nanopowder
Titanium(IV) oxide anatase
Vzorec:
TiO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011269 CAS číslo: 1317-70-0 EINECS: 215-280-1 Merck Index: 14,9472 |