Tisk…
Titanium carbide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
636967-250G 636967-25G
SIAL636967-250GEA 50680 CZK
SIAL636967-250G SIAL636967-25G
Titanium carbide, Sigma-Aldrich®
Titanium carbide
Vzorec: CTi
MW: 59.89
Bod varu: 4300
Bod tání: 3067
Hustota: 4.93 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011268
CAS číslo: 12070-08-5
EINECS: 235-120-4