Tisk…
Titanium carbide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
307807-100G 307807-500G
SIAL307807-100GEA 3310 CZK
SIAL307807-100G SIAL307807-500G
Titanium carbide, Sigma-Aldrich®
Titanium carbide
Vzorec: CTi
MW: 59.89
Bod varu: 4300
Bod tání: 3067
Hustota: 4.93 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011268
CAS číslo: 12070-08-5
EINECS: 235-120-4