Tisk…
Silver hexafluoroantimonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Silver hexafluoroantimonate(V)
M-Clarity™ quality level = MQ100
227730-25G 227730-1G 227730-5G
SIAL227730-25GEA 8890 CZK
SIAL227730-25G SIAL227730-1G SIAL227730-5G
Silver hexafluoroantimonate, Sigma-Aldrich®
Silver hexafluoroantimonate
Vzorec: AgF₆Sb
Hustota: 4,65…4.85 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003401
CAS číslo: 26042-64-8
EINECS: 247-429-1
UN: 3260
ADR: 8,III