Tisk…
Silver hexafluoroantimonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Silver hexafluoroantimonate(V)
312500050 312500250
ACRO312500050EA 4750 CZK
ACRO312500050 ACRO312500250
Silver hexafluoroantimonate 98%
Silver hexafluoroantimonate
Vzorec: AgF₆Sb
Hustota: 4,65 to 4.85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003401
CAS číslo: 26042-64-8
EINECS: 247-429-1
UN: 3260
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.5 %