Tisk…
Silver(I) hexafluorophosphate 98% -6 mesh
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Silver hexafluorophosphate
211120010 211120100 211120250
ACRO211120010EA 2450 CZK
ACRO211120010 ACRO211120100 ACRO211120250
Silver(I) hexafluorophosphate 98% -6 mesh
Silver(I) hexafluorophosphate
Vzorec: AgF₆P
MW: 252,83 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003415
CAS číslo: 26042-63-7
EINECS: 247-428-6
UN: 1759
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey-beige Powder
Silver (Ag) ≥41.6 %